241873
Aluminum carbide
powder, ~325 mesh, 95%
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cubic phase
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Dimensione particelle
~325 mesh
Densità
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
InChI
1S/3C.4Al
CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?