Documenti fondamentali
SMB01373
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyesterone
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxyesterone, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxy estrone, 2-OH-E1, 2-OHE2, 2OHE1, Catecholestrone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51351610
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
SWINWPBPEKHUOD-JPVZDGGYSA-N
Applicazioni
2-Hydroxyestrone (2OHE1) is a metabolite of the endogenous estrogen estrone. 2OHE1 is formed predominantly by the action of cytochrome P450 (CYP) enzymes CYP1A1, CYP1A2, and CYP1B1. 2OHE1 and 16OHE1 are reported to be associated with breast carcinogenesis.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)