SMB01337
DIMBOA
Sinonimo/i:
(±)-DIMBOA, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 2,4-dihydroxy-7-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥92% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
150—155 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(c2c(cccc2)OC(C1=O)O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
COVOPZQGJGUPEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)