SML1406
Brassinazole
≥98% (HPLC), powder, brassinosteroid biosynthesis inhibitor
Sinonimo/i:
β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-methyl-α-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (αR,βS)-rel-β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-methyl-α-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Brassinazole, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(C[C@@H](N2N=CN=C2)[C@@](C)(O)C3=CC=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C18H18ClN3O/c1-18(23,15-5-3-2-4-6-15)17(22-13-20-12-21-22)11-14-7-9-16(19)10-8-14/h2-10,12-13,17,23H,11H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
YULDTPKHZNKFEY-MSOLQXFVSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)