P9279
Phospholipase A2 from honey bee venom (Apis mellifera)
salt-free, lyophilized powder, 600-2400 units/mg protein
Sinonimo/i:
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
salt-free, lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
600-2400 units/mg protein
PM
14.5 kDa
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
honey bee ... Pla2(406141)
Descrizione generale
Applicazioni
- to determine renal proximal tubular segments (PTS) viability during oxygenation and hypoxia-reoxygenation
- in the treatment of photosystem-II (PSII) dimer complex of Synechocystis to study changes in oxygen-evolving activity
- as a standard in phospholipase activity assay
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Inibitore
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3