SMB00962
Phenylacetyl-L-glutamine
≥95%
Sinonimo/i:
(S)-5-Amino-5-oxo-2-(2-phenylacetamido)pentanoic acid, N-Phenylacetylglutamine, Phenylacetylglutamine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
research grade
Saggio
≥95%
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Store in tight containers in a cool and dry place)
tecniche
HPLC: suitable
Colore
off-white
Cationi in tracce
C: 56.1—62%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N([C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1
JFLIEFSWGNOPJJ-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ideal for biochemical, microbiome and metabolomics studies
- High quality product for research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)