96408
N-(2-Phenylacetyl)glycine
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(2-Phenylacetamido)acetic acid, 2-Phenylacetyl glycine, NSC 408424, NSC 92778, Phenaceturic acid, Phenacetylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CC(=O)O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO3/c12-9(11-7-10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
UTYVDVLMYQPLQB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?