857653
Acido trans-4-(amminometil)cicloesanocarbossilico
97%
Sinonimo/i:
AMCA, AMCHA, Acido tranexamico, HAKU, TAMCHA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
Informazioni sul gene
human ... PLG(5340)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?