Documenti fondamentali
58446
Sigma-Aldrich
trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Fmoc-tranexamic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16-
MLMIBGARTUSGND-WKILWMFISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)