PHR2291
Dantrolene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Dantrolene, 1-{{[5-(4-Nitrophenyl)-2-furanyl]methylene}amino}-2,4-imidazolidinedione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1163140
Famiglia di API
dantrolene
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+
OZOMQRBLCMDCEG-VIZOYTHASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)