PHR2294
Dantrolene Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1163184
Famiglia di API
dantrolene
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)