Key Documents
SML3006
Sigma-Aldrich
ICCB-19 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Cycloheptyl-2-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)thio]acetamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21N3OS · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1CCCCCC1)CSC2=NCCN2.Cl
Azioni biochim/fisiol
ICCB-19 is a cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy leading to restoration of cellular homeostasis in cells with accumulated mutant tau, α-synuclein, or huntingtin. ICCB-19 potently and selectively inhibits TRADD. It binds to the N-terminal TRAF2-binding domain of TRADD (TRADD-N). Apparently ICCB-19 releases cIAP1/2 or TRAF2 from TRADD thus promoting the K63-linked ubiquitination of beclin 1.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3