MAB8599
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 131-2A
clone 131-2A, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
RSV Fusion
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
131-2A, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA
Immunoblotting: (using purified F protein preparations, clone identified a ~70kDa band, Tripp, RA et al 2003)
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
RSV Control Slides, Catalogue Number 5012-5
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2