MABT188
Anti-Dynamin-1/2 Antibody, clone Hudy-1
clone Hudy-1, from mouse
Sinonimo/i:
Dynamin-1, Dynamin, Dynamin-1/2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Hudy-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNM1(1759)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dynamin-1/2 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Dynamin 1 has a calculated MW of 97 kDa Dynamin 2 has a calcluated MW of 98 kDa
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1