Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
05-369
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Na+/K+ ATPasi, subunità α-1, clone C464.6.
clone C464.6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 3 polypeptide, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na+/K+ -ATPase alpha 3 subunit, Na+/K+ ATPase 3, Sodium pump subunit alpha-3, dystonia 12, sodium pump 3, sodium-potassium-ATPase,
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C464.6, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, monkey, sheep, mouse, Xenopus, human, pig, canine, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP1A3(478)
Descrizione generale
La Na+/K+-ATPasi (nota anche come pompa Na+/K+ o pompa sodio-potassio) è un enzima della membrana plasmatica (più specificamente, è un'ATPasi elettrogenica transmembrana). Si trova nella membrana plasmatica di praticamente tutte le cellule dell′uomo, ed è molto comune in tutti i tipi di cellule. Ha la funzione di mantenere il potenziale di membrana e di regolare il volume della cellula.
Per potere mantenere il potenziale di membrana, le cellule devono mantenere al loro interno una bassa concentrazione di ioni sodio ed un′alta concentrazione di ioni potassio. All'esterno delle cellule, si trovano invece elevate concentrazioni di sodio e basse concentrazioni di potassio. Questo porta alla diffusione di questi ioni attraverso i canali ionici nella membrana plasmatica. Per mantenere le concentrazioni appropriate è quindi richiesto l′intervento della pompa sodio-potassio, che effettua un trasporto attivo pompando il sodio verso l′esterno e il potassio verso l′interno.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la subunità α-1 della Na+/K+-ATPasi.
Immunogeno
Na+/K+-ATPasi purificata, isolata da frazioni di membrana della midollare esterna del rene di coniglio.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoprecipitazione:
2 µg di un lotto precedente hanno immuno-precipitato la subunità α-1 da preparati microsomiali di cervello di ratto.
Immunoistochimica:
Concentrazioni pari a 1-10 µg/mL di un lotto precedente sono state utilizzate in immunoistochimica su sezioni di tessuto fissate con metanolo freddo.
1. Non bollire il preparato di microsomi. Si consiglia di riscaldare a 37ºC per 15 minuti.
2. I microsomi ottenuti da alcuni tipi di tessuto possono contenere quantitativi di subunità della pompa del sodio inferiori a quelli rilevabili da questo anticorpo.
3. I microsomi derivati dai tessuti in cui la preparazione risulta più difficile, come la muscolatura liscia e scheletrica, mostrano spesso una reattività crociata non specifica.
Rileva la subunità α-1 della Na+/K+ ATPasi (subunità alfa 1 dell'ATPasi sodio/potassio) utilizzando questo anticorpo anti-α-1 ATPasi Na+/K+, clone C464.6, validato per l'uso in IC, IH, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Canali ionici & trasportatori
Qualità
Testato di routine in Western blotting su preparazioni microsomiali di cervello di ratto.
Analisi con metodica Western blotting:
concentrazioni pari a 0,05-0,1 µg/mL di questo lotto hanno rilevato la subunità α-1 in 20 µg di preparazione microsomiale di cervello di ratto (N. Cat. 12-144). Per ridurre il background, lavare il blot con 0,05% Tween-20 in PBS per 15 minuti.
Descrizione del bersaglio
112 kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina G
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M con azoturo di sodio allo 0,1%. Congelato a
-20ºC.
Prodotto da surnatante di coltura di ibridoma ottenuto dalla fusione di cellule Ag8 di mieloma di topo con splenociti di topi Balb/c immunizzati. Clone C464.6, chiamato anche 6H.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
L′mRNA della subunità Alpha 1 è presente in tutti i tipi cellulari esaminati.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Isoforms of the Na,K-ATPase are present in both axons and dendrites of hippocampal neurons in culture.
Pietrini, G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89, 8414-8418 (1992)
Distribution of RGS9-2 in neurons of the mouse striatum.
Mancuso JJ, Qian Y, Long C, Wu GY, Wensel TG
Journal of Neurochemistry null
Renal phenotype of UT-A urea transporter knockout mice.
Fenton, RA; Flynn, A; Shodeinde, A; Smith, CP; Schnermann, J; Knepper, MA
Journal of the American Society of Nephrology null
Vasopressin regulation of the renal UT-A3 urea transporter.
Stewart, GS; Thistlethwaite, A; Lees, H; Cooper, GJ; Smith, C
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
N B Illarionova et al.
Neuroscience, 168(4), 915-925 (2009-12-08)
The water channel aquaporin 4 (AQP4) is abundantly expressed in astrocytes and provides a mechanism by which water permeability of the plasma membrane can be regulated. Astrocytes play a key role in the clearance of both potassium (K(+)) and glutamate