Documenti fondamentali
06-520
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Na+/K+ ATPasi α-1
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CMT2DD
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La subunità α-1 della pompa Na+/K+ ATPasi, codificata dal gene umano ATP1A1, è responsabile del mantenimento dell'elevata concentrazione di K+ e della bassa concentrazione di Na+ nel citosol, ai fini dell'osmoregolazione. Componente della (Na+/K+) ATPasi, è un trasportatore che catalizza l'idrolisi dell'ATP e trasporta gli ioni sodio e potassio attraverso la membrana citoplasmatica. Collabora, inoltre, con le Src e con altre proteine di trasduzione del segnale. Il legame della ouabaina e di altri steroidi cardiotonici alla (Na+/K+) ATPasi attiva le Src, determinando l'assemblaggio e l'attivazione di diverse cascate di segnale. Inoltre, il legame con la ouabaina induce un effetto inotropo positivo. Malattie associate alla ATPasi sono la paralisi periodica tireotossica e l'ipertiroidismo. (Bibliografia: Wikipedia e http://www.bioportfolio.com/gene/476-ATP1A1.html)
Specificità
Prevista reattività crociata con ratto (100%), topo (99%), uomo, maiale, coniglio, scimmia (96%).
Riconosce l'isoforma α-1 della subunità della Na+/K+ ATPasi.
Immunogeno
ATPasi con tag GST.
Epitopo: dominio citoplasmatico
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-subunità α-1 della (Na+/K+) ATPasi è stato convalidato per la rivelazione della subunità -1 della (Na+/K+) ATPasi in lavori di IC, IH, IP, WB.
Sottocategoria di ricerca
Canali ionici & trasportatori
Qualità
Valutata di routine mediante immunoprecipitazione di lisato di preparazioni microsomiali di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
112 kDa
Stato fisico
Anticorpo purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e NaN3 allo 0,05%.
Formato: purificato
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8ºC.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di prep. microsomiali di cervello di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Visita l’Archivio dei documenti
Magnesium depletion enhances cisplatin-induced nephrotoxicity.
H Lajer, M Kristensen, H H Hansen, S Nielsen, J Fr?kiaer, L F Ostergaard, S Christensen et al.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology null
J H Dominguez et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 395-404 (1996-07-15)
Injury to the renal proximal tubule is common and may be followed by either recovery or cell death. The survival of injured cells is supported by a transient change in cellular metabolism that maintains life even when oxygen tension is
Purification of active Na+-K+-ATPase using a new ouabain-affinity column
Yingst, D. R., et al
The American Journal of Physiology, 275, C1167-C1177 (1998)
Intrarenal octreotide treatment prevents sodium retention in liver cirrhotic rats: evidence for direct effects within the thick ascending limb of Henle's loop.
Jonassen, TE; Christensen, S; Marcussen, N; Petersen, JS
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Su-Chung Youn et al.
Scientific reports, 5, 18420-18420 (2015-12-18)
Excessive exposure to club drug (GHB) would cause cognitive dysfunction in which impaired hippocampal Ca(2+)-mediated neuroplasticity may correlate with this deficiency. However, the potential changes of in vivo Ca(2+) together with molecular machinery engaged in GHB-induced cognitive dysfunction has never