251680
Dantrolene, Sodium Salt
A cell-permeable blocker of intracellular calcium release from the sarcoplasmic reticulum that acts by binding to the ryanodine receptor.
Sinonimo/i:
Dantrolene, Sodium Salt
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 3 mg/mL
aqueous base: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C14H10N4O5.Na/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;/h1-7H,8H2,(H,16,19,20);/q;+1/p-1/b15-7+;
KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ryanodine receptor
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
O’Mara, S.M., et al. 1995. Neuroscience68, 621.
Parness, J., and Palnitkar, S.S. 1995. J. Biol. Chem.270, 18465.
Zhang, H., et al. 1995. Am. J. Physiol. 269, H1874.
Hotchkiss, R.S., and Karl, I.E. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3039.
Song, S.K., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3039.
WGK 2