PHR2078
Risedronate Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic acid) sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
risedronate
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)Cc1cc[n+H]cc1
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
ZWHKKFUMEGWCKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)