P65800
3-Pyridylacetic acid hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
3-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].OC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3