1604610
USP
Risedronate sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Risedronic acid monosodium salt hemi(pentahydrate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
risedronate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OP(C(P(O)([O-])=O)(O)CC1=CC=CN=C1)(O)=O.[Na+]
InChI
1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
HYFDYHPNTXOPPO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3