1604632
USP
Risedronate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,6-Bis[(3-pyridinyl)methyl]-2,5-dihydroxy-2,5-dioxido-1,4,2,5-dioxadiphosphorinane-3,6-diyl]bis[phosphonic acid] disodium salt tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
risedronate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OP1(OC(CC2=CN=CC=C2)(P([O-])(O)=O)P(OC1(CC3=CC=CN=C3)P([O-])(O)=O)(O)=O)=O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C14H18N2O12P4.2Na.4H2O/c17-29(18,19)13(7-11-3-1-5-15-9-11)27-32(25,26)14(30(20,21)22,28-31(13,23)24)8-12-4-2-6-16-10-12;;;;;;/h1-6,9-10H,7-8H2,(H,23,24)(H,25,26)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
JBPZPQPSFCJGDM-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)