PHR1612
Acetaminophen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-(Acetylamino)phenyl acetate, 4′-Acetoxyacetanilide, p-Acetoxyacetanilide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1003010
Famiglia di API
paracetamol, acetaminophen
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 50 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(c1ccc(cc1)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)