Key Documents
Y0001955
Paracetamol impurity K
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Beilstein:
385836
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paracetamol, acetaminophen
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Paracetamol impurity K EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7