158631
4′-cloroacetanilide
97%
Sinonimo/i:
N-(4-clorofenil)acetammide, Acido acetico 4-cloroanilide, NSC 40563, NSC 444
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
chloro
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?