PHR1530
Acetaminophen Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1003042
Densità del vapore
4.65 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Descrizione
API family: acetaminophen
Famiglia di API
acetaminophen, paracetamol
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
1004 °F
Confezionamento
pkg of 200 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
304 °C (lit.)
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used antipyretic and analgesic drug acetaminophen, also known as paracetamol.
Applicazioni
- Detection and quantification of paracetamol, phenylephrine hydrochloride, and paracetamol impurities in pharmaceutical formulations using four chemometric-based spectrophotometric methods
- Simultaneous determination of paracetamol and phenylephrine hydrochloride in the presence of paracetamol-related impurities using capillary zone electrophoresis (CZE) in their combined tablet forms
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)