PHR1973
Acetaminophen Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standards; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~0.2 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. ebollizione
213 °C/717 mmHg (lit.)
Punto di fusione
3-6 °C (lit.)
Densità
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)