PHR1972
Acetaminophen Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone oxime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)