NIST2144
m-Chlorobenzoic acid
NIST® SRM® 2144
Sinonimo/i:
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 2 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
153-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 2144_cert
SRM 2144_SDS
Altre note
Chlorine (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)