M0088000
Magnesium aspartate dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Aspartic acid magnesium salt hydrate (2:1:2)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
magnesium aspartate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg.2H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
WLAXHZXYTCHQPJ-PXYKVGKMSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)