Documenti fondamentali
63097
Sigma-Aldrich
Magnesium L-lactate hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
Sinonimo/i:
L-Lactic acid magnesium salt
About This Item
Formula condensata:
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.45 (anhydrous basis)
Beilstein:
6099583
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
Attività ottica
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
Impurezze
~2 mol/mol water
Stringa SMILE
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)