Documenti fondamentali
G4625
Sigma-Aldrich
Calcium D-gluconate monohydrate
≥98% (titration)
Sinonimo/i:
D-Gluconic acid calcium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22CaO14 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.39
Beilstein:
3919646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (titration)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to faint yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
XLNFVCRGJZBQGX-XRDLMGPZSA-L
Applicazioni
  • High-Specific Surface Area Microspheres: Calcium D-gluconate monohydrate is used to synthesize yolk-shell structured microspheres of calcium phosphate, demonstrating its utility in creating materials with high-specific surface areas for biomedical applications, such as adsorption processes in cell culture systems (Cao et al., 2020).
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2