Key Documents
H1430000
D-α-(4-Hydroxy-phenyl)glycine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-D-phenylglycine, Cefadroxyl impurity A, (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Beilstein:
2210998
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefprozil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
ᴅ-α-(4-Hydroxy-phenyl)glycine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2