Y0001226
Pyridoxine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pyridoxine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
GFEZPGADIMGWOH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti