P25485
D−(−)-α-Phenylglycine
99%, detection
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, R-(−)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
D−(−)-α-Phenylglycine, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −155°, c = 1 in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
302 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
detection
Stringa SMILE
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?