Documenti fondamentali
534927
Sigma-Aldrich
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
D-p-Hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
187-190 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)