344419
Copper(II) D-gluconate
98%
Sinonimo/i:
D-Gluconic acid copper(II) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]26/D +15°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Cu]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Cu/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?