T24201
Tetramethylthiuram disulfide
97%
Sinonimo/i:
Bis(dimethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(dimethylthiocarbamyl) disulfide, Thiram
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
316 °F
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T24201-100G | 4061837342172 |
T24201-1KG | |
T24201-500G | |
T24201-5G | 4061837342189 |