BP146
Ethosuximide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethosuximide
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)