1264013
USP
Ethosuximide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Ethyl-2-methylsuccinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
ethosuximide
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3