BCR308
9-Nitroanthracene
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
141-144 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Aerosol samples using direct infusion into an atmospheric pressure photoionization high-resolution mass spectrometer (APPI-HRMS).
- Air and diesel particulate reference materials using pressurized-fluid extraction (PFE) with normal-phase liquid chromatography (LC) followed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) in negative ion chemical ionization (NICI) mode.
Risultati analitici
BCR308
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)