BCR311
6-Nitrobenzo[a]pyrene
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2c3ccc4cccc5ccc1c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-21(23)20-16-7-2-1-6-14(16)15-10-8-12-4-3-5-13-9-11-17(20)19(15)18(12)13/h1-11H
NMMAFYSZGOFZCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
BCR311
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)