938971
Postassium hydroxide ChemBeads
Sinonimo/i:
Caustic potash ChemBeads
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Reagent Type: Inorganic Salt
Livello qualitativo
Stato
solid
Composizione
, 14-16 wt. % (loading of base)
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)