939048
Lithium bis(trimethylsilyl)amide ChemBeads
Sinonimo/i:
Hexamethyldisilazane lithium salt ChemBeads
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Organic Salt
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Composizione
14-16 wt% loading of base
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Stringa SMILE
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
- High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
- Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughout Experimentation
- ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)