932116
9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Α,Β-ADN, 10-(1-Naphthalenyl)-9-(2-naphthalenyl)anthracene, 3,3′′,5,5′′-Tetra(3-pyridyl)-1,1′:3′,1′′-terbenzene, 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene, 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene, 9-(1-naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene, 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene, 9-Naphthalen-1-yl-10-naphthalen-2-yl-anthracene, 9-Naphthalen-1-yl-10-naphthalen-2-ylanthracene, a,beta-AND
About This Item
dichloromethane: soluble
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Perdita
0.5%, .> 250 °C (weight loss)
Solubilità
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Stringa SMILE
c21c(cccc2c3c4c(c(c7c3cccc7)c5cc6c(cc5)cccc6)cccc4)cccc1
InChI
1S/C34H22/c1-2-12-25-22-26(21-20-23(25)10-1)33-29-15-5-7-17-31(29)34(32-18-8-6-16-30(32)33)28-19-9-13-24-11-3-4-14-27(24)28/h1-22H
MAIALRIWXGBQRP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)