932442
4,4′-Bis(carbazol-9-yl)biphenyl
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Bis(9-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4-N,N′-Dicarbazole-1,1′-biphenyl, CBP, DCBP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Descrizione
µh ≈ 2.0 x 10-3cm2V-1S-1
Saggio
≥99% (HPLC)
Perdita
0.5% TGA, >320 ºC (weight loss)
Punto di fusione
281-285 °C
Solubilità
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Fluorescenza
λex 369 nm in THF
Energia dell’orbitale
HOMO 6.0 eV
LUMO 2.9 eV
λ
in THF
Assorbanza UV
λ: 292 nm±5 nm Amax
λ: 318 nm±5 nm Amax
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
932442-1G | 4065269291466 |