Documenti fondamentali
919993
Sigma-Aldrich
Chiralyst P406
Umicore
Sinonimo/i:
Trisacetonitrile(η5-2,4-dimethylpentadienyl) ruthenium(II) tetrafluoroborate, [Ru(CH3CN)3(C7H11)]BF4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20N3BF4Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Ru]([NH]#CC)([NH]#CC)([NH]#CC)C.[B+H](F)(F)F.[F-].C(CC(C)C)(C)C
InChI
1S/C7H16.3C2H3N.CH3.BF3.FH.Ru/c1-6(2)5-7(3)4;3*1-2-3;;2-1(3)4;;/h6-7H,5H2,1-4H3;3*1H3;1H3;;1H;/q;;;;;+1;;/p-1
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)