Documenti fondamentali
918989
Sigma-Aldrich
SummerPhos
≥95%
Sinonimo/i:
13-(2′,4′,6′-Triisopropyl-3-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphatrispiro[4.1.57.1.514.15]icosane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H57O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
604.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
P3(C4(CC6(OCCO6)CC53CCCCC5)CCCCC4)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC
InChI
1S/C39H57O3P/c1-27(2)30-23-32(28(3)4)35(33(24-30)29(5)6)31-15-14-16-34(40-7)36(31)43-37(17-10-8-11-18-37)25-39(41-21-22-42-39)26-38(43)19-12-9-13-20-38/h14-16,23-24,27-29H,8-13,17-22,25-26H2,1-7H3
CAIXYRCLMMAAON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
SummerPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)