Documenti fondamentali
919004
Sigma-Aldrich
AliPhos
≥95%
Sinonimo/i:
2′-((7R,9R)-7,9-Diphenyl-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decan-8-yl)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H38NO4P
Peso molecolare:
567.65
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)