922900
GPhos Pd G6 TES
Sinonimo/i:
GPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Stringa SMILE
[Pd]([PH](C5CCCCC5)(C4CCCCC4)c2c(ccc(c2c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)C)C)(Br)c1ccc(cc1)C(=O)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C32H47P.C12H17O2Si.BrH.Pd/c1-22(2)28-18-13-19-29(23(3)4)31(28)30-24(5)20-21-25(6)32(30)33(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;1-15(2,3)10-9-14-12(13)11-7-5-4-6-8-11;;/h13,18-23,26-27H,7-12,14-17H2,1-6H3;5-8H,9-10H2,1-3H3;1H;
TZDQPFRWRQKAKO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
922900-100MG | 4065266894929 |