920460
GPhos Pd G3
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C(OC(C)(C)C)=CC=C(OC)C4C=5C(=CC=CC5C(C)C)C(C)C)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
InChI
InChI=1S/C35H53O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-24(2)28-20-15-21-29(25(3)4)32(28)33-30(36-8)22-23-31(37-35(5,6)7)34(33)38(26-16-11-9-12-17-26)27-18-13-10-14-19-27;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15,20-27H,9-14,16-19H2,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
PLMOFCQYSAAMKA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Learn more about G3 and G4 Buchwald Precatalysts
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)